Tisk…
Škrob, rozpustný, AnalaR NORMAPUR® for iodometric titrations, analytical reagent
Dodavatel: VWR Chemicals
28610.291EA 10750 CZK
28610.291 28610.187 28610.234
Škrob, rozpustný, AnalaR NORMAPUR® for iodometric titrations, analytical reagent
Škrob, rozpustný
Iodine indicator in iodometry
Vzorec: (C₆H₁₀O₅)n
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00082026
CAS číslo: 9005-84-9
EINECS: 232-686-4
Merck Index: 13,08878
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Melting point 129 - 133 °C
Suited for iodine reagent Passes test