Hydrogensiřičitan sodný 50% w/v aqueous solution, TECHNICAL
Dodavatel: VWR Chemicals
|
Varování
|
Synonyms:
Sodium hydrogen sulphite
28132.298EA
910
CZK
28132.298
28132.367
Hydrogensiřičitan sodný 50% w/v aqueous solution, TECHNICAL
Hydrogensiřičitan sodný
Vzorec:
HNaO₃S MW: 104.06 Bod tání: 300 |
MDL Number:
MFCD00167602 CAS číslo: 7631-90-5 EINECS: 231-548-0 UN: 2693 ADR: 8 III Merck Index: 12,08731 |
Výsledky specifikačního testu
Assay (W/V) | Min. 50 % |
Ionised chlorine | Max. 0.05 % |