Tisk…
Silikagel, NORMASIL 60® 40 - 63 µm
Dodavatel: VWR Chemicals
27623.323EA 5310 CZK
27623.323 27623.460
Silikagel, NORMASIL 60® 40 - 63 µm
Silikagel
Vzorec: SiO₂
MW: 60.08
Bod varu: 2230 °C (1013 hPa)
Bod tání: > 1600 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00011232
CAS číslo: 63231-67-4
Objednat
Výsledky specifikačního testu
pH (20°C; 10 %) 6.5 - 7.5
Loss on drying (150°C) Max. 12 %
Particle size d10 25 to 45 µm
Particle size d50 50 to 70 µm
Particle size d90 90 to 115 µm