Písek Fontainebleau, TECHNICAL
Dodavatel: VWR Chemicals
27460.295EA
923
CZK
27460.295
27460.364
27460.460
Písek Fontainebleau, TECHNICAL
Písek Fontainebleau
Vzorec:
SiO₂ Bod varu: 2230 °C (1013 hPa) Storage Temperature: Ambient |
CAS číslo:
7631-86-9 EINECS: 238-878-4 |
Výsledky specifikačního testu
Identifikace | Splňuje |