Tisk…

Pemza, granule analytical reagent, washed

Dodavatel: VWR Chemicals

26398.293EA 2580 CZK
26398.293 26398.362
Pemza, granule analytical reagent, washed
Pemza
Bod tání: > 500 °C
MDL Number: MFCD00148147
CAS číslo: 1332-09-8

Objednat

Výsledky specifikačního testu

Heavy metals (as Pb) Max. 50 ppm
Solubility in water Max. 0.5 %
Soluble chlorides Max. 0.05 %

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR