Tisk…
Ricinový olej, GPR RECTAPUR®
Dodavatel: VWR Chemicals
Synonyms: Castor oil, Ricinus oil, Oleum Ricini s. Castoris, Oil of Palma Christi
24667.290EA 4780 CZK
24667.290 24667.368
Ricinový olej, GPR RECTAPUR®
Ricinový olej
Bod varu: 313 °C (1013 hPa)
Bod tání: –10 °C
Hustota: 0,95 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00130746
CAS číslo: 8001-79-4
EINECS: 232-293-8
Merck Index: 13,01908
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Solubility in methanol Passes test
Acid value Max. 1
Density (20/4) 0.950 - 0.970
Iodine value 80 - 95
Saponification value 170 - 190
Non-saponifiable matter Max. 0.8 %