Florisil® 60-100 mesh for chromatography
Dodavatel: VWR Chemicals
Synonyms:
Magnesium silicate, aktivní, Florisil
24278.182EA
1790
CZK
24278.182
24278.295
24278.230
24278.440
Florisil® 60-100 mesh for chromatography
Magnesium silicate
Vzorec:
MgO₃Si MW: 100.38 g/mol |
MDL Number:
MFCD00078249 CAS číslo: 1343-88-0 EINECS: 215-681-1 |
Výsledky specifikačního testu
Identifikace | splňuje test |