Tisk…
Diethylenglykolmonobutylether ≥98%, TECHNICAL
Dodavatel: VWR Chemicals
Varování
23831.291EA 1090 CZK
23831.291 23831.460
Diethylenglykolmonobutylether ≥98%, TECHNICAL
Diethylenglykolmonobutylether
Vzorec: CH₃(CH₂)₃OCH₂CH₂OCH₂CH₂OH
Bod varu: 230,4 °C (1013 hPa)
Bod tání: –68 °C
Hustota: 0,954 g/cm³ (20 °C)
Bod vzplanutí: 100 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00002881
CAS číslo: 112-34-5
EINECS: 203-961-6
Merck Index: 13,01556
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Assay Min. 98 %
Refractive index (20°C) 1.431 - 1.433