ICP víceprvkový standard kontroly kvality 2, kyselina dusičná se stopovým množstvím kyseliny fluorovodíkové ARISTAR®
Dodavatel: VWR Chemicals
456432BEA
10320
CZK
456432B
456434D
ICP víceprvkový standard kontroly kvality 2, kyselina dusičná se stopovým množstvím kyseliny fluorovodíkové ARISTAR®
Standardy
Standardy kationické
Standardy víceprvkové
V 5% roztoku kyseliny dusičné se stopovým množstvím kyseliny fluorovodíkové.
7 prvků : 50 mg/l Ag; 100 mg/l Al, B, Ba, Na; 1000 mg/l K; 500 mg/l Si
Certifikace SRM dle NIST, vyrobeno a testováno v zařízeních akreditovaných dle ISO 34/ ISO17025
Dodáno s certifikátem o analýze.