Tisk…
Standardy kontroly kvality pro ICP #1, ARISTAR®
Dodavatel: VWR Chemicals
456422WEA 12702 CZK
456422W 456424B
Standardy kontroly kvality pro ICP #1, ARISTAR®
Standardy Standardy kationické Standardy víceprvkové
23 prvků roztoku 5% kyseliny dusičné se stopovým množstvím kyseliny fluorovodíkové
23 prvků 100 mg/l : As, Be, Ca, Cd, Co, Cr, Cu, Fe, Li, Mg, Mn, Mo, Ni, P, Pb, Sb, Se, Sn, Sr, Ti, Tl, V, Zn
Traceable to SRM from NIST, manufactured and tested in ISO Guide 34/ ISO17025 accredited facilities.
Dodáváno s certifikátem o analýze, testováno v laboratoři akreditované dle ISO 34/ ISO17025.