Tisk…
Saponin
Dodavatel: VWR Chemicals
440914YEA 7930 CZK
440914Y 44091NE
Saponin
Saponin
Hustota: 1,015…1.02 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00081981
CAS číslo: 8047-15-2
EINECS: 232-462-6
Objednat
Výsledky specifikačního testu
pH (5 %) 4 - 7
Surface tension (20°C; 0,1%; water) 30 - 60 mN/m