Tisk…
Formal saline, Gurr™ histological fixative
Dodavatel: VWR Chemicals
Nebezpečí
361367LEA 2970 CZK
361367L 361368M
Formal saline, Gurr™ histological fixative
Formal saline
CH₂O:NaCl (10:0.9)%
Vzorec: CH₂O
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00003274
CAS číslo: 50-00-0
EINECS: 200-001-8
UN: 3334
ADR: 9 III
Objednat
Výsledky specifikačního testu
pH (25°C) 3.50 - 4.50