Tisk…
Chlornan sodný ∼ 1N (0.5 mol/l) in sodium hydroxide solution 0.1 mol/l low in bromine
Dodavatel: VWR Chemicals
Nebezpečí
230393LEA 2370 CZK
230393L 230395N
Chlornan sodný ∼ 1N (0.5 mol/l) in sodium hydroxide solution 0.1 mol/l low in bromine
Chlornan sodný
Vzorec: ClNaO
Hustota: 1 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00011120
CAS číslo: 7681-52-9
EINECS: 231-668-3
UN: 1791
ADR: 8,II
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Sodium Hypochlorite (NaOCl) 0.9 - 1.1 N
Sodium Hydroxide 0.9 - 0.11 mol/l
Bromine (Br) >20 ppm