Tisk…
VWR®, Mikrostříkačky standardní
Dodavatel: VWR Collection
549-0199EA 1140 CZK
549-0199 549-0522 549-0523 549-0524
VWR®, Mikrostříkačky standardní
Stříkačky Stříkačky chromatografické
Standard micro syringes for GC with fixed needle.
  • All parts in contact with liquid are made of stainless steel and neutral borosilicate glass
Length in ordering table refers to needle length.