Tisk…
VWR®, Mikrostříkačky, ultra minutový objem
Dodavatel: VWR Collection
549-0198EA 1480 CZK
549-0198 549-0197
VWR®, Mikrostříkačky, ultra minutový objem
Stříkačky Stříkačky chromatografické
Mikro stříkačka s pevnou jehlou pro vysoce citlivé GC analýzy a ultra minutový objem.
  • nulový mrtvý objem mezi pístem a jehlou
  • pevná jehla se zkoseným hrotem pro hladké proniknutí přes septum
Délka v objednávkové tabulce je vztažena na délku jehly.