Tisk…
VWR® RC-10, Chladiče recirkulační
Dodavatel: VWR Collection
462-0137EA 71180 CZK
462-0137 462-0138 462-0139
VWR® RC-10, Chladiče recirkulační
Termostaty oběhové Termostaty oběhové Termostat cirkulační s chlazením
VWR® recirkulační chladiče jsou ideální pro použití s rotačními odparkami, jelikož zajišťují trvalé, reprodukovatelné podmínky chlazení a zamezují zbytečné spotřebě vody z řadu a tím umožňují snížení finančních nákladů. Navržené jako uživatelsky příjemné zařízení. Jednotka má v horní části zařízení snadno dostupný plnicí vstup a v zadní části je pak umístěn vypouštěcí kohout. Zásobník chladicího zařízení je vyroben z nerezové oceli, funkční chladicí médium je na bázi R134 a jednotku lze použít v povoleném rozsahu okolních podmínek od 15 do 32 °C.
  • nastavení teploty lze provést pomocí tlačítek, která jsou umístěna na ovládacím panelu (kromě základního modelu, který má pevně danou teplotu 7 °C)
  • dvojité chladicí zařízení umožňuje chladit dva chladicí okruhy, které jsou přímo připojeny dvojitým vstupem a výstupem
  • reguluje teplotu chladicího okruhu od −10 až do +40 °C (pro teploty pod +5 °C je použita směs vody a glykolu (70:30)
  • pro dokonalé zobrazení hladiny kapaliny je na čelním panelu umístěn indikátor
Maximální průtok (bez protitlaku)/maximální tlak (při nulovém průtoku)
RC-10 Basic 8 L/min, 0,6 bar
RC-10 Digital8 L/min, 0,6 bar
RC-10 Duo11 L/min, 1,0 bar
Informace o dodávce: Basic and Digital units supplied with 2×8 mm Ø hose connections, 2× screw nuts M 16×1, 2× PVC hose (1500 mm) and 2× hose clamps, Duo models have 4 of each of these. Includes EU, UK and CH power cables.
Upozornení: Poznámka: chladicí kapacita při +15 °C
fixní hodnota