Tisk…
VWR®, Papír absorpční Joseph, třída 551
Dodavatel: VWR Collection
111-5005EA 1440 CZK
111-5005 111-5007 111-5006 111-5009 111-2495
VWR®, Papír absorpční Joseph, třída 551
Ubousky/Utěrky Utěrky jednorázové a ručníky Ubrousky pro jemné čištění
Savý papír vhodný pro čištění a vysoušení skleněných nádob, zkumavek, podložních mikroskopických sklíček, láhví, atd.
Tloušťka: 0,07 mm
Hmotnost: 25 g/m²