Tisk…
VWR®, Patrony extrakční, Grade 501
Dodavatel: VWR Collection
516-0261EA 3070 CZK
516-0261 516-0262 516-0000 516-0252 516-0256 516-0257 516-0258 516-0259 516-0260 516-0254 516-0255 516-0253
VWR®, Patrony extrakční, Grade 501
Extraktory Patrony extrakční
Čistá celulózová tkanina. Vhodné pro všechny typy extrakcí (Soxhlet, Büchi, Gerhardt a další).
  • stanovení volných tuků v potravinách a obsahu tuku v sušeném mléku
  • stanovení olejů v olejnatých produktech
  • extrakce a stanovení množství různých složek