Tisk…
Komory počítací, Neubauer Imp.
Dodavatel: Brand
717805 717820
BRND717805EA 1780 CZK
BRND717805 BRND717820
Komory počítací, Neubauer Imp.
Sklíčka mikroskopická a krycí Komůrky počítací
Mřížka má 9 velých čtverců o ploše 1 mm². " Čtyři velké čtverce v rozích označené 'L' jsou rozděleny do 16 čtverců o straně 0,25 mm. Jsou používány pro počítání leukocytů.
  • velký čtverec uprostřed je rozdělen na 25 čtverců, každý o délce strany 0,2 mm
  • každá skupina čtverců obsahuje 16 menších čtverců, každý o stranách 0,05 mm a ploše 0,0025 mm²
  • pět skupin čtverců ve středovém velkém čtverci jsou používány na destičky a počítání červených krvinek
Je důležité, aby všechny skupiny čtverců měli trojité ohraničující čáry. Prostřední čára je limitující čára a stanoví, zda se buňky v hraniční oblasti počítají nebo ne.