Tisk…
Komůrky počítací, Bürker
Dodavatel: MARIENFELD
0640211 0640210 0640231 0640331 0640310 0640311 0640330 0640230
630-1541EA 1730 CZK
630-1541 631-0920 630-1542 630-1545 630-1543 631-0922 630-1544 MARI0640230
Komůrky počítací, Bürker
Sklíčka mikroskopická a krycí Komůrky počítací
Skleněné počítací komory vybavené dvěma sadami mřížek, rytými do dvou broušených a leštěných ploch na středovém hřebenu. Tento centrální hřeben se nachází mezi dvěma vyvýšenými hřebeny, které jsou rovněž broušeny a leštěny.
Designed for investigations of cell suspensions.
Conform to DIN 12847 and the German Calibration Ordinance
Certifikace: Dle DIN 12847 a Calibration Ordinance (Německo)
Informace o dodávce: v průhledné plastové krabičce.