Tisk…
VWR® Science Education, Váhy přesné, výukové
Dodavatel: VWR Collection
611-3236EA 14630 CZK
611-3236 611-3260 611-3299 611-3468 611-3476 611-2602 611-2604 611-2607 611-3860
VWR® Science Education, Váhy přesné, výukové
Váhy
Elektronické váhy za konkurenceschopné ceny pro vzdělávací sektor. Všechny modely mají horní pánev z nerezové oceli.
  • snadné použití
  • zabírají malý prostor
  • volitelné jednotky měření
  • Síťové napájení nebo volitelná externí dobíjecí baterie pro přenosné použití
Mezi další výhody modelů (kromě 611-2605, 611-2606, 611-2607, 611-3236, 611-3246, 611-3299 a 611-3344) patří:
sériové rozhraní RS232
Hák pro podváhu vhodný pouze pro externí kalibrační modely (ne pro modelové číslo končící na i)
Možnost stanovení hustoty kapaliny a pevné látky, kontrolního vážení, sčítání hmotnosti, počítání kusů, vážení zvířat, procentuální vážení a funkce uchování špiček
Váhy, kromě výše uvedených, jsou kompatibilní s volitelným systémem vážicích tablet
Všechny tyto váhy jsou nyní dodávány bez vnitřní baterie, aby byly splněny nejnovější přepravní předpisy. Pro přenosný provoz lze zakoupit volitelnou externí dobíjecí baterii (611-8684).
Uživatel si může vybrat tři možnosti pro modely s interní kalibrací (označené „i“ na konci názvu modelu):
Váha se zkalibruje pomocí vnitřní hmotnosti stisknutím tlačítka CAL
Váha se automaticky překalibruje při změně okolní teploty a/nebo po uplynutí určité doby (Incal+)
Uživatel si může zvolit kalibraci váhy pomocí externího závaží
Certifikace: EN 61326-1:2013, EN 61010-1: 2010, EN 61010-2-010:2014, EN 50581:2012
Informace o príslušenství: Optional Tablet System (611-8683) is suitable for use with models denoted with *.
Informace pro objednávání: Tyto váhy jsou k dispozici také s kalibračním certifikátem. Podrobnosti o této možnosti vám sdělí místní prodejní kancelář Avantor.
Informace o dodávce: Dodáváno s plastovým ochranným krytem.
Upozornení: Váhy -C jsou dodávány s továrním kalibračním certifikátem.
Modely s příponou G mají velký grafický displej.