Tisk…
VWR® Micro Star 30, Mikrocentrifuga, vysokorychlostní, univerzální, ventilovaná
Dodavatel: VWR Collection
521-2752EA 48397 CZK
521-2752 521-2753
VWR® Micro Star 30, Mikrocentrifuga, vysokorychlostní, univerzální, ventilovaná
Centrifugy Mikrocentrifugy
Kompaktní ventilovaná centrifuga Micro Star 30 je hospodárná, univerzální a snadno obsluhovatelná kombinovaná odstředivka, která v sobě spojuje funkce vysokorychlostní mikrocentrifugy a víceúčelové centrifugy. Tato centrifuga s tichým a plynulým chodem pojme rotory pro mikrozkumavky (24 × 1,5/2,0 ml), mikrotitrační destičky a kónické zkumavky o objemu 15/50 ml, ale i 16místný rotor pro zkumavky o objemu 5 ml a rotor s výkyvnými držáky na 6 krevních zkumavek. Ideální pro použití v přírodovědných, biotechnologických a klinických laboratořích.
  • Max. rychlost: 31150×g (1,8×10⁴ min⁻¹) pro extrémně rychlou separaci
  • Čas od 10 s do 99,5 min nebo kontinuální provoz
  • Uložení až 100 uživatelských programů
  • Automatické rozpoznání rotoru, detekce nevyváženosti a funkce rychlého otáčení
  • Vysoká flexibilita a sedm variant rotorů
Informace pro objednávání: Centrifuga Micro Star 30 se prodává bez rotoru, který si můžete vybrat sami, nebo jako sada obsahující vysokorychlostní rotor na mikrozkumavky RA 24/2 s víkem nepropustným pro aerosoly.
Upozornení: UK customers note these units require UK plugs, please include Free of Charge UK plug (RSCO311-9315) when ordering.