Tisk…
Sada absorbčních podložek
Dodavatel: Cytiva (Formerly Pall Lab)
66025 66190
516-9012EA 7840 CZK
516-9012 516-7850
Sada absorbčních podložek
Ubousky/Utěrky Podložky čistící
Praktické sady dávkovačů umožňují dávkování celulózových absorpčních polštářků jednou rukou.
  • Ovládání jednou rukou
  • Pojme až 100 podložek
  • Sterilní polštářky se sterilizují gama zářením
  • Žádné nebezpečné zbytky EtO
Naneste čistou celulózovou podložku do Petriho misky, aniž byste se jí dotkli.
Zásobník pojme jednu tubu se 100 absorpčními polštářky. Zkumavky rychle spadnou do ručního dávkovače pro snadné použití. Absorpční polštářky jsou ideální pro absorpci 2 ml živného média do kultivačních kolonií v souladu s testovací metodou membránového filtru.
Ø podložky: 45,5 mm (1³/₄").
Tloušťka podložky: 35 mil.
Informace pro objednávání: Každá sada obsahuje jeden dávkovač a 10 zkumavek, 100 polštářků na tubu.