Tisk…
VWR® shiroGEL, Systémy modulární vertikální mini PAGE
Dodavatel: VWR
VWR®
700-0292EA 21990 CZK
700-0292
VWR® shiroGEL, Systémy modulární vertikální mini PAGE
Systémy elektroforetické Systémy pro vertikální gelovou elektroforézu
Vertikální mini PAGE systém shiroGEL je modulární, umožňuje provádět PAGE a elektroblotting v jedné vaně jednoduchou výměnou modulů. Systém obsahuje modul pro každou aplikaci a společnou vanu na pufr. Každý modul má vlastní elektrody, které se připojí k víku vany na pufr. Z bezpečnostních důvodů jsou napájecí kabely připojeny přímo k víku. Při odstranění víka dojde k odpojení od napájení. Moduly též mají malý výčnělek, který zapadá do odpovídajícího místa na víku. Tím je vždy zabezpečena náležitá poloha víka a je usnadněno jeho odstranění. Vana na pufr je lisovaná, což zamezuje rozlepení a protékání. Pro přizpůsobení systému je k dispozici široká škála spacerů, hřebínků a dalšího příslušenství. Všechny spacery a hřebínky jsou pro určení tloušťky barevně rozlišeny nebo jasně označeny.
  • je možno dělit až 4 gely zároveň
  • pomocí PAGE modulu je možné gely nalévat a dělit
  • robustní, lisovaná vana na pufr s víkem, které lze nasadit pouze správným způsobem
*Kompatibilní s vícekanálovými pipetami; ** Vyrovnávací nádrž.
Informace o dodávce: s vanou na pufr, PAGE modulem, nalévací jednotkou, 2 skly s výřezem 10×10 cm, 2 skly bez výřezu 10×10 cm s připevněnými spacery, 2 hřebínky 1 mm s 12 jamkami.