Tisk…
N,N-Dimethylacetamid ≥99%, GPR RECTAPUR®
Dodavatel: VWR Chemicals
Nebezpečí
Synonyms: Acetic acid dimethylamide, Dimethyl Acetamide, DMAC
85910.320EA 2740 CZK
85910.320 85910.460 85910.290
N,N-Dimethylacetamid ≥99%, GPR RECTAPUR®
N,N-Dimethylacetamid
Vzorec: CH₃CON(CH₃)₂
MW: 87.12
Bod varu: 166.1 °C (1013 hPa)
Bod tání: –20 °C
Hustota: 0.937 g/cm³ (20 °C)
Bod vzplanutí: 70 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00008686
CAS číslo: 127-19-5
EINECS: 204-826-4
UN: 2810
ADR: 6.1 III
REACH: 01-2119459339-27
Merck Index: 13,03254
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ace04c31b8db2d1fc0c18051cd2eefc52a61ea65&vid=4e98bd4c34a9326a56ee3e11797b2e6e1b323c8f&prid=web&clid=SAPDAM
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Assay ≥ 99 %
IR Spectrum Passes test
Density (20/4) 0,940 - 0,.942
Water ≤ 0.1 %