Tisk…
VWR® Professional TP / TPW, Váhy přesné, s dotykovou obrazovkou
Dodavatel: VWR Collection
611-3692EA 40840 CZK
611-3692 611-3693 611-3688 611-3689 611-3690 611-3694 611-3700 611-3701 611-3695 611-3696 611-3697 611-3703 611-3698 611-3699 611-3704 611-3706 611-3826 611-3827 611-3858 611-3857 611-3861 611-3862 611-4677 611-4678
VWR® Professional TP / TPW, Váhy přesné, s dotykovou obrazovkou
Váhy
Přesné váhy řady VWR® Professional jsou ideální pro širokou škálu laboratorních aplikací, jsou navrženy pro víceuživatelská prostředí (každý uživatelský profil má ochranu heslem). Tyto interaktivní váhy, s interní databází pro ukládání dat a metod sušení, zvyšují účinnost a produktivitu. Všechny váhy řady Professional jsou vybaveny 5 ” dotykovou obrazovku s nabídkou ovládanou pomocí ikon, dotykovou qwerty klávesnicí a nerezovou vážní deskou. Váhy jsou nastaveny pro práci v souladu se správnou laboratorní praxí (GLP), ukládají identifikační údaje váhy, projektu a uživatele, spolu s datem a čMore Product Information