Tisk…
VWR® Advanced LPG / LPCG / LPWG, Váhy přesné, řady, s grafickým displejem
Dodavatel: VWR Collection
611-2306EA 22520 CZK
611-2306 611-2291 611-2297 611-2310 611-2307 611-2285 611-2287 611-2283 611-2373 611-2372 611-3273 611-3274 611-3275 611-3276 611-3278 611-3284 611-3358 611-3365 611-3366 611-3381 611-3390 611-3393 611-3460 611-3474 611-3832 611-3833 611-4318 611-4329 611-4344 611-4345 611-4346 611-4347 611-4348 611-5048
VWR® Advanced LPG / LPCG / LPWG, Váhy přesné, řady, s grafickým displejem
Váhy
Přesné váhy, které jsou ideální pro použití v jakékoli laboratoři, tyto modely nabízejí GLP/ISO záznamy hodnot hmotnosti s datem, časem a sériovým číslem. Řada, která sahá od jednoduchého vážení až po provoz s automatickou vnitřní kalibrací. Všechny modely Advanced mají grafický displej s nastavitelným kontrastem, ergonomickou klávesnici a horní pánev z nerezové oceli.
  • Nastavitelná úroveň filtrů a volba jednotek, ve kterých bude zobrazena naměřená hodnota
  • datové rozhraní RS232
  • nastavení pro práci v souladu se správnou laboratorní praxí (GLP), ukládají