Tisk…
Inverted LED microscopes, DMi1
Dodavatel: LEICA MICROSYSTEMS
11526234 11526235 11526236
630-3434EA 131700 CZK
630-3434 630-3435 630-3436
Inverted LED microscopes, DMi1
Mikroskopy
Získejte, co potřebujete, a zvyšte efektivitu vašeho pracovního postupu zobrazování živých buněk s inverzním mikroskopem Leica Dmi1.
  • Snadné použití
  • Snadný fázový kontrast
  • Studené LED osvětlení bezpečně zachovávající barvu
  • Možnost HD zobrazování k dispozici
Jedinečná flexibilita Leica DMi1 vám umožňuje konfigurovat mikroskop pro vaše potřeby s flexibilními možnostmi kondenzoru a digitálními zobrazovacími dokumentačními funkcemi; vytvoření řešení, které je přesně pro vaši laboratoř.
Snadná obsluha, která vyžaduje minimální školení a údržbu, takže se můžete plně soustředit na svůj výzkum. Snadný fázový kontrast – objektivy 10×, 20× a 40× sdílejí stejný světelný prstenec, takže již nemusíte měnit prstenec s objektivem. Chladné, barevně bezpečné LED osvětlení pro konstantní teplotu barev ve všech stupních intenzity.
Volitelné HD zobrazení - připojte HD kameru přímo k monitoru nebo PC; poskytování vysoce kvalitních publikačních obrázků.
Invertovaný mikroskop Leica DMi1 podporuje vaši specifickou pracovní rutinu ve vaší laboratoři pro kultivaci buněk. Jeho ovládání je tak intuitivní, jeho ovládání tak pohodlné, že se můžete plně soustředit na svou práci. Vyberte si funkce, které potřebujete, a v případě potřeby můžete snadno přidat různé příslušenství, které je důležité pro vaši práci.
Zorné pole: 20 mm kromě DMi1 paketu 2, který má 18 mm.
Certifikace: Splňuje normu ASTM EN 342.
Informace pro objednávání: Příslušenství není součástí dodávky. Zástrčky UK a CE se prodávají samostatně. 2 roky záruka.
Informace o dodávce: EU zástrčka součástí.