Tisk…
n-Tetradekan ≥99.0%, GPR RECTAPUR®
Dodavatel: VWR Chemicals
Nebezpečí
87079.230EA 3740 CZK
87079.230 87079.150
n-Tetradekan ≥99.0%, GPR RECTAPUR®
n-Tetradekan
Vzorec: H₃C(CH₂)₁₂CH₃
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00008986
CAS číslo: 629-59-4
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=03064a29015d1e810f1e4350a7a6cd2dfe4713fd&vid=f4838a5686fe033622495a3bf280963555654d9a&prid=web&clid=SAPDAM
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Assay Min. 99,0%
Identification (IR) Passes test
Density (25/4) 0,761 - 0,765