Tisk…
18-Crown-6 ≥98%, GPR RECTAPUR®
Dodavatel: VWR Chemicals
Varování
Synonyms: 1,4,7,10,13,16-Hexaoxacyclooctadecane, 18-Crown-6
87088.100EA 769 CZK
87088.100 87088.130
18-Crown-6 ≥98%, GPR RECTAPUR®
18-Crown-6
Vzorec: C₁₂H₂₄O₆
MW: 264,32 g/mol
Bod vzplanutí: 113 °C
MDL Number: MFCD00005113
CAS číslo: 17455-13-9
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Assay Min. 98%
Melting point 36 - 40 °C