Tisk…
Sukcinanhydrid ≥98%, GPR RECTAPUR®
Dodavatel: VWR Chemicals
Varování
87086.180EA 878 CZK
87086.180 87086.260 87086.460
Sukcinanhydrid ≥98%, GPR RECTAPUR®
Sukcinanhydrid
Vzorec: C₄H₄O₃
MDL Number: MFCD00005525
CAS číslo: 108-30-5
UN: 3261
ADR: 8,III
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Assay Min. 98 %
Melting point 117 - 119 °C