Fluorid boritý - ether komplex, GPR RECTAPUR® for synthesis
Dodavatel: VWR Chemicals
|
Nebezpečí
|
Synonyms:
Boron fluoride, ethyl ether complex, Boron trifluoride ethyl etherate, Boron trifluoride diethyl ether, Boron trifluoride etherate, Diethyl ether boron trifluoride, Boron trifluoride diethyl etherate
87083.230EA
1300
CZK
87083.230
87083.290
Fluorid boritý - ether komplex, GPR RECTAPUR® for synthesis
Fluorid boritý - ether komplex
Vzorec:
C₄H₁₀BF₃O MW: 141.93 Bod varu: 126 Bod tání: -60 Bod vzplanutí: 59 |
MDL Number:
MFCD00013194 CAS číslo: 109-63-7 EINECS: 203-689-8 UN: 2604 ADR: 8 (3) I Merck Index: 13,01340 |
Výsledky specifikačního testu
Assay (calculated as BF₃) | 45 - 50 % |
Density (20/4) | 1,124 - 1,127 |
Refractive index (20 °C; 589 nm) | 1,343 - 1,344 |