Tisk…
Pig Recombinant IL2 (Animal free) (from E. coli)
Dodavatel: Shenandoah Biotechnology
400-15AF-5UG 400-15AF-20UG 400-15AF-100UG 400-15AF-500UG 400-15AF-1MG
SHBT400-15AF-5UGEA 2230 CZK
SHBT400-15AF-5UG SHBT400-15AF-20UG SHBT400-15AF-100UG SHBT400-15AF-500UG SHBT400-15AF-1MG
Pig Recombinant IL2 (Animal free) (from E. coli)
Proteiny
Interleukin 2 (IL-2) is an immunomodulatory cytokine that is produced by lymphocytes. IL-2 signals through the IL-2R receptor to induce activated T cell proliferation and promote T cell differentiation. IL-2 also stimulates the proliferation and differentiation of B cells, natural killer cells, monocytes, and macrophages.
  • High Quality
  • Low Endotoxin
  • Affordable
Upozornení: For research use only.
Objednat
Produktová specifikace
Název proteinu/peptidu IL2
Environmentally Preferable
Proteinová synonyma Interleukin-2|Aldesleukin|TCGF|IL-2|T cell growth factor
Typ proteinu/peptidu Recombinant
Proteinový podtyp Cytokine
Druhy Pig
Zdroj E. coli
Spojení Unconjugated
Identifikační číslo genu P26891
Sekvence MAPTSSSTKN TKKQLEPLLL DLQLLLKEVK NYENADLSRM LTFKFYMPKQ ATELKHLQCL VEELKALEGV LNLGQSKNSD SANIKESMNN INVTVLELKG SETSFKCEYD DETVTAVEFL NKWITFCQSI YSTLT
Bez obsahu proteázy N
Bez obsahu živočichů Y
Bez nukleáz N
Bez nosiče Y
Bez obsahu endotoxinů N
Úroveň endotoxinů Low
Obsah endotoxinů Endotoxin LAL (EU/µg) ≤1
Biologická aktivita Bioactivity assay: CTLL-2 cell proliferation, ED50 ≤1 ng/ml, Bioactivity ≥1,0×10⁶ units/mg
Čistota ≥95%
Třída RUO
Formulace 10 mM sodium phosphate, pH 7,5
Molekulární hmotnost 15,3 kDa
Pokyny pro rekonstituce Sterile water at 0.1 mg/ml
Podmínky uskladnění –20 °C
Transportní teplota RT
Testované aplikace Bioassay