Tisk…
Mouse Recombinant GDNF (from E. coli)
Dodavatel: Shenandoah Biotechnology
200-37AF-100UG 200-37AF-10UG 200-37AF-1MG 200-37AF-500UG
SHBT200-37AF-100UGEA 21840 CZK
SHBT200-37AF-100UG SHBT200-37AF-10UG SHBT200-37AF-1MG SHBT200-37AF-500UG
Mouse Recombinant GDNF (from E. coli)
Proteiny
Glial cell-derived neurotrophic factor (GDNF) is a neurotrophic factor that signals through a multicomponent receptor system to activate receptor tyrosine kinase RET signaling. GDNF promotes dopamine uptake, prevents motor neuron apoptosis, and supports the survival and differentiation of neurons.
  • High quality
  • Low endotoxin
  • Affordable
Upozornení: This product is for research use only and is not for use in humans.
Objednat
Produktová specifikace
Název proteinu/peptidu GDNF (AF)
Environmentally Preferable
Proteinová synonyma ATF-1
Typ proteinu/peptidu Recombinant
Proteinový podtyp Cytokine
Druhy Mouse
Zdroj E. coli
Spojení Unconjugated
Identifikační číslo genu P48540
Sekvence MSPDKQAAL PRRENRNRQAA AASPENSRGK GRRGQRGKNR GCVLTAIHLN VTDLGLGYET KEELIFRYCS GSCESAETMY DKILKNLSRS RRLTSDKVGQ ACCRPVAFDD DLSFLDDNLV YHILRKHSAK RCGCI
Bez obsahu proteázy N
Bez obsahu živočichů Y
Bez nukleáz N
Bez nosiče Y
Bez obsahu endotoxinů N
Úroveň endotoxinů Low
Obsah endotoxinů Endotoxin LAL (EU/µg) ≤0,1
Biologická aktivita Bioactivity: No biological activity data is available at this time
Čistota ≥95%
Třída RUO
Formulace 0,1% Trifluoroacetic acid (TFA)
Molekulární hmotnost 15,1/30,2 kDa
Pokyny pro rekonstituce Sterile water at 0,1 mg/ml
Podmínky uskladnění –20 °C
Transportní teplota RT