Tisk…
Kyselina laurová ≥99%, GPR RECTAPUR®
Dodavatel: VWR Chemicals
Varování
87071.290EA 1500 CZK
87071.290 87071.180 87071.460
Kyselina laurová ≥99%, GPR RECTAPUR®
Kyselina laurová
Vzorec: C₁₂H₂₄O₂
Bod varu: 296 °C (1013 hPa)
Bod tání: 42…45 °C
Hustota: 0,875 g/cm³ (20 °C)
Bod vzplanutí: >150 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00002736
CAS číslo: 143-07-7
EINECS: 205-582-1
Merck Index: 13,05400
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Assay Min. 99 %
Melting point 43 --> 45 °C