Tisk…
Kyselina glykolová 70% in water
Dodavatel: VWR Chemicals
Nebezpečí
Synonyms: 2-Hydroxy acid, 2-Hydroxyacetic acid
85902.290EA 3420 CZK
85902.290 85902.460
Kyselina glykolová 70% in water
Kyselina glykolová
Vzorec: C₂H₄O₃
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00004312
CAS číslo: 79-14-1
EINECS: 201-180-5
UN: 3265
ADR: 8,II