Bromičnan sodný ≥99%, GPR RECTAPUR®
Dodavatel: VWR Chemicals
|
Nebezpečí
|
87070.230EA
919
CZK
87070.230
87070.290
87070.460
Bromičnan sodný ≥99%, GPR RECTAPUR®
Bromičnan sodný
Vzorec:
BrNaO₃ Bod tání: 381 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00003476 CAS číslo: 7789-38-0 EINECS: 232-160-4 UN: 1494 ADR: 5.1,II Merck Index: 12,08736 |
Výsledky specifikačního testu
Assay | Min. 99 % |
pH (5 %) | 5 --> 9 |
Br (Bromide) | Max. 0.05 % |
SO4 (Sulphate) | Max. 0.05 % |