Tisk…
(±)-Epichlorhydrin, GPR RECTAPUR®
Dodavatel: VWR Chemicals
Nebezpečí
Synonyms: (±)-1-Chloro-2,3-epoxypropane, Epichlorohydrin, (±)-3-Chloro-1,2-epoxypropane, 1-Chloro-2,3-epoxypropane, Epichlorhydrin, (±)-Glycerol epichlorhydrin, 3-Chloro-1,2-epoxypropane
87074.290EA 1670 CZK
87074.290 87074.460
(±)-Epichlorhydrin, GPR RECTAPUR®
(±)-Epichlorhydrin
Vzorec: C₃H₅ClO
MW: 92.52
Bod varu: 117.9 °C (1013 hPa)
Bod tání: –57.2 °C
Hustota: 0.9985 g/cm³ (20 °C)
Bod vzplanutí: 28 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00005132
CAS číslo: 106-89-8
EINECS: 203-439-8
UN: 2023
ADR: 6.1 (3) II
Merck Index: 13,03642
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear liquid
Assay (GC) ≥99.0 %
Density (d 20 °C/ 4 °C) 1.178 - 1.182
Identity (IR) passes test