Tisk…
Dichlormethan, anhydrous ≥99.7% (by GC) stabilizovaný, AcroSeal®
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonyms: Methylene chloride
Stabilization: Stabilised with amylene
Packaged under argon.
47352.AK 47352.K2 47352.M1
47352.AKEA 1450 CZK
47352.AK 47352.K2 47352.M1
Dichlormethan, anhydrous ≥99.7% (by GC) stabilizovaný, AcroSeal®
Dichloromethane
Packaged under argon in resealable AcroSeal® bottles.
Vzorec: CH₂Cl₂
MW: 84.93
Bod varu: 39…40 °C
Bod tání: –95 °C
Hustota: 1.322
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00000881
CAS číslo: 75-09-2
EINECS: 200-838-9
UN: 1593
ADR: 6.1 III
Merck Index: 14,6063
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=bea1f8abe149a925f126e308d8aaee3a107495c9&vid=1a50c1b5a88f4f946c811d278fe40566f022efb4&prid=web&clid=SAPDAM
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Assay (GC) 99.7% min
Water Content (Karl Fischer Titration) 0.01% max
Residue on Evaporation 3 ppm max