Tisk…
Pyridin, anhydrous ≥99.5%, AcroSeal®
Dodavatel: Thermo Scientific
Nebezpečí
Synonyms: Azabenzene, Azine
Packaged under argon.
47323.K2
47323.K2EA 6390 CZK
47323.K2
Pyridin, anhydrous ≥99.5%, AcroSeal®
Pyridine
AcroSeal™ septum bottled solvent
  • Supports optimum performance of your moisture-sensitive work
Vzorec: C₅H₅N
MW: 79,1 g/mol
Bod varu: 115 °C
Bod tání: –42 °C
Hustota: 0,978
Bod vzplanutí: 20 °C (68 °F)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00011732
CAS číslo: 110-86-1
EINECS: 203-809-9
UN: 1282
ADR: 3,
Merck Index: 14,7970
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=3f9c5934940218027dae0d80a1f98b6d5179c0a8&vid=9f2ef46a26e488d366e82869b3acb96652b5dab1&prid=web&clid=SAPDAM