Tisk…
Polypropylenglykol, M.W. 1200
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
47361.30 47361.18
47361.30EA 2020 CZK
47361.30 47361.18
Polypropylenglykol, M.W. 1200
Polypropylenglykol
Vzorec: H(OCH₂CH₂CH₂)nOH
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00084446
CAS číslo: 25322-69-4
EINECS: 500-039-8