Tisk…
2,6-Di-terc-butyl-p-krezol ≥99%, GPR RECTAPUR®
Dodavatel: VWR Chemicals
Varování
Synonyms: Butylated hydroxytoluene, Butylhydroxytoluene, 2,6-Di-tert-butyl-4-methylphenol, BHT
87069.320EA 3660 CZK
87069.320 87069.260 87069.180 87069.460
2,6-Di-terc-butyl-p-krezol ≥99%, GPR RECTAPUR®
2,6-Di-terc-butyl-p-krezol
Vzorec: C₁₅H₂₄O
MDL Number: MFCD00011644
CAS číslo: 128-37-0
UN: 3077
ADR: 9,III
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Assay Min. 99 %
Identification (IR) Conforms to structure
Freezing point 69.2 - 70.0 °C
Heavy metals (as Pb) Max. 10 ppm
Ignition residue Max. 20 ppm
Ignition residue (SO4) Max. 0.1 %