Chloroform, Hydranal™ solubilizer for Karl Fischer titration, Fluka™
Dodavatel: Honeywell Chemicals
|
Nebezpečí
|
37863-1L
37863-6X1L
37863-1LEA
2550
CZK
37863-1L
37863-6X1L
Chloroform, Hydranal™ solubilizer for Karl Fischer titration, Fluka™
Chloroform
Vzorec:
CHCl₃ Bod varu: 60…62 °C (1,013 hPa) Bod tání: –63 °C Hustota: 1,48 g/cm³ (20 °C) Storage Temperature: Room Temperature |
MDL Number:
MFCD00000826 CAS číslo: 67-66-3 EINECS: 200-663-8 UN: 1888 ADR: 3,III REACH: 05-2114614906-45 Merck Index: 13,02160 |
|
Výsledky specifikačního testu
Suitability (for KF-titration) | test passed |
Assay of water | Max. 0.01 % |
Number Of Samples | Min. 2 |