Tisk…
N,N-Dimethylformamid, anhydrous ≥99.9% for applications requiring low water content, over molecular sieves <0.0050% H₂O, Riedel-de Haën™
Dodavatel: Honeywell Chemicals
Nebezpečí
Packed in septum-sealed bottle.
66201-2.5L 66201-1L
HONC66201-2.5LEA 9900 CZK
HONC66201-2.5L HONC66201-1L
N,N-Dimethylformamid, anhydrous ≥99.9% for applications requiring low water content, over molecular sieves <0.0050% H₂O, Riedel-de Haën™
N,N-Dimethylformamid
Vzorec: HCON(CH₃)₂
Bod varu: 152…153 °C (1,013 hPa)
Bod tání: –61 °C
Hustota: 0,94 g/cm3 (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00003284
CAS číslo: 68-12-2
EINECS: 200-679-5
UN: 2265
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=1ac5c5e9758b6c40ccb0cf127b6a6e1c6d608c64&vid=9a5d4e579e195193602c20d3cb39c89ac9c92cbf&prid=web&clid=SAPDAM
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Assay (GC) Min. 99.9 %
Water (Karl Fischer) Max. 0.0050 %