Tisk…
Tetrahydrofuran, anhydrous ≥99.9% nestabilizovaný for applications requiring low water content, over molecular sieves <0.0025% H₂O, Riedel-de Haën™
Dodavatel: Honeywell Chemicals
Nebezpečí
Packed in septum-sealed bottle.
66200-1L 66200-2.5L
HONC66200-1LEA 7650 CZK
HONC66200-1L HONC66200-2.5L
Tetrahydrofuran, anhydrous ≥99.9% nestabilizovaný for applications requiring low water content, over molecular sieves <0.0025% H₂O, Riedel-de Haën™
Tetrahydrofuran
Vzorec: C₄H₈O
Bod varu: 65 °C (1,013 hPa)
Bod tání: –108 °C
Hustota: 0,89 g/cm3 (20 °C)
Bod vzplanutí: –21 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00005356
CAS číslo: 109-99-9
EINECS: 203-726-8
UN: 2056
ADR: 3,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=b2d7611caf0127fbef941994edd1d7e69487d54a&vid=2a64e21bd2e13636c3038adf839b3e9ff18509c5&prid=web&clid=SAPDAM
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Assay (GC) Min. 99.9 %
Water (Karl Fischer) Max. 0.0025 %