Tisk…
Chlorobenzene : Acetic Acid solution (2:1) (v/v), Burdick & Jackson™
Dodavatel: Honeywell Chemicals
Nebezpečí
66163-200L 66163-2.5L
HONC66163-200LEA 172340 CZK
HONC66163-200L HONC66163-2.5L
Chlorobenzene : Acetic Acid solution (2:1) (v/v), Burdick & Jackson™
Chlorobenzene : Acetic Acid
Bod varu: 118 °C
Hustota: 1,079 g/cm3 (20 °C)
Bod vzplanutí: 27 °C
Storage Temperature: Ambient
UN: 3286
ADR: 3,II
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Assay of acetic acid 31.5 - 33.5 %
Density (D 20/4) 1.070 - 1.090