Tisk…
Aceton, for GC Plus, Burdick & Jackson™
Dodavatel: Honeywell Chemicals
Nebezpečí
Synonyms: 2-Propanone, DMK, Propanone, Dimethyl ketone
65830-18L-RC 65830-7L
HONC65830-18L-RCEA 9380 CZK
HONC65830-18L-RC HONC65830-7L
Aceton, for GC Plus, Burdick & Jackson™
Aceton
Vzorec: CH₃COCH₃
MW: 58.08
Bod varu: 55…57 °C
Bod tání: -95.4
Hustota: 0.79 g/cm3
Bod vzplanutí: –17 °C
MDL Number: MFCD00008765
CAS číslo: 67-64-1
UN: 1090
ADR: 3 II
Merck Index: 13,00067
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=3de5d8e3bf7a94692d684c8f0ccdfb8500fde76d&vid=24fb2e0ec86974b1803780c7d5b23804a085df64&prid=web&clid=SAPDAM
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Assay (GC) Min. 99.8 %
Non-volatile matter Max. 0.0005 %
Water (Karl Fischer) Max. 0.2 %
Suitability for residue analysis Max. 5 ng/l
Suitability for GC-MS of dioxines, furanes, PCPs complying