Tisk…
n-Hexan for gas chromatography, Burdick & Jackson™
Dodavatel: Honeywell Chemicals
Nebezpečí
65747-7L-RC 65747-2.5L
HONC65747-7L-RCEA 17770 CZK
HONC65747-7L-RC HONC65747-2.5L
n-Hexan for gas chromatography, Burdick & Jackson™
n-Hexan
Vzorec: H₃C(CH₂)₄CH₃
Bod varu: 66…69 °C (1,013 hPa)
Bod tání: –95 °C
Hustota: 0,660…0.668 g/cm3 (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00009520
CAS číslo: 110-54-3
EINECS: 203-777-6
UN: 1208
ADR: 3,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=fabd698969eb09b591de207cbcb599c33689bf7f&vid=c117cbd0b3ff2cab0e7f8e5a4bf7108f938081d5&prid=web&clid=SAPDAM
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Assay (GC) Min. 95.0 %
Non-volatile matter Max. 0.0003 %
Water (Karl Fischer) Max. 0.01 %
Suitability for residue analysis Max. 5 ng/l