Fenol 99.0-100.5% (by GC), Puriss. p.a. ACS, Reag. Ph. Eur., Fluka™
Dodavatel: Honeywell Chemicals
|
Nebezpečí
|
33517H-500G
33517H-1KG
HONC33517H-500GEA
4550
CZK
HONC33517H-500G
HONC33517H-1KG
Fenol 99.0-100.5% (by GC), Puriss. p.a. ACS, Reag. Ph. Eur., Fluka™
Fenol
Vzorec:
C₆H₅OH Bod varu: 181,1 °C Bod tání: 40,9 °C Hustota: 1,05 g/cm3 Bod vzplanutí: 79 °C |
MDL Number:
MFCD00002143 CAS číslo: 108-95-2 UN: 1671 ADR: 6.1,II |
Výsledky specifikačního testu
Assay (GC) | 99.5 - 100.5 % |
Assay | 99.0 - 100.5 % |
Congealing - Freezing Point | min. 40.5 °C |
Boiling range | 180 - 181 °C |
Non-volatile matter | max. 0.01 % |
Water (Karl Fischer) | max. 0.2 % |
Iron (Fe) | max. 0.0001 % |
Heavy metals (as Pb) | max. 0.001 % |
Chloride (Cl) | max. 0.0005 % |
o-cresol (GC) | max. 0.05 % |
m-Cresol (GC) | max. 0.05 % |
p-Cresol (GC) | max. 0.05 % |
Sensitivity as microanalytical reagent | complying |
Acidity | complying |
Clearness of the solution | complying |
Appearance of the solution | complying |