Tisk…
Izopropylacetát ≥99%, GPR RECTAPUR®
Dodavatel: VWR Chemicals
Nebezpečí
Synonyms: Acetic acid isopropyl ester
87068.290EA 654 CZK
87068.290 87068.320
Izopropylacetát ≥99%, GPR RECTAPUR®
Izopropylacetát
Vzorec: C₅H₁₀O₂
MW: 102.13
Bod varu: 85 °C (1013 hPa)
Bod tání: –62 °C
Hustota: 0.8732 g/cm³ (20 °C)
Bod vzplanutí: 4 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00008877
CAS číslo: 108-21-4
EINECS: 203-561-1
UN: 1220
ADR: 3 II
Merck Index: 13,05225
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Assay Min. 99 %
Identification (IR) Passes test
Density (20/4) 0.871 --> 0.873